涡旋混合仪,VV3
涡旋混合仪由于具有三个可互换的附件和各种插入件,因此适合各种不同的应用。微管,微量滴定板甚至250 ml锥形瓶都可以通过特殊设计的带子固定。附件可在任何位置牢固地卡在设备上。该装置坚固耐用,带有镀锌压铸件。
- 小巧紧凑的设计
- 速度范围宽,可无级调节
- 触压或连续模式
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
: 符合DIN EN 60529的IP保护等级:IP 21
: 随附用于试管或小型烧杯的标准附件。
: *取决于附件和负载
**与VWRI412-0101组合使用
- Catalog No:
- VWRI444-0093
- VWRI444-0094
- VWRI444-0007
- 型号:
- VV3
- VV3
- VV3
- 摇动:
- ???
- ???
- ???
- 轨道:
- 4 mm
- 4 mm
- 4 mm
- 速度范围:
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 500 - 2500 min⁻¹*
- 最大容量:
- 250 ml
- 250 ml
- 250 ml
- 电机输入/输出:
- 58/10 W|58/10 W
- 58/10 W|58/10 W
- 58/10 W|58/10 W
- 宽度×深度×高度:
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- 127×149×136 mm
- 重量:
- 4,5 kg
- 4,5 kg
- 4,5 kg
Product Family Options
- 说明
Specifications
Cat. No.VWRI444-0093型号VV3摇动???轨道4 mm速度范围500 - 2500 min⁻¹*最大容量250 ml电机输入/输出58/10 W|58/10 W宽度×深度×高度127×149×136 mm重量4,5 kg- VV3旋涡混匀器,瑞士插头-
Specifications
Cat. No.VWRI444-0094型号VV3摇动???轨道4 mm速度范围500 - 2500 min⁻¹*最大容量250 ml电机输入/输出58/10 W|58/10 W宽度×深度×高度127×149×136 mm重量4,5 kg - VV3旋涡混匀器,欧规插头-
Specifications
Cat. No.VWRI444-0007型号VV3摇动???轨道4 mm速度范围500 - 2500 min⁻¹*最大容量250 ml电机输入/输出58/10 W|58/10 W宽度×深度×高度127×149×136 mm重量4,5 kg
Accessories
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于
- 说明用于