Orders LinkContactUsLinkComponent
涡旋混合仪,lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
  VWRI444-0004
涡旋混合仪,lab dancer
  VWRI444-0004
涡旋混合仪,lab dancer
涡旋混合仪,lab dancer
Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
¥6,251.00
1 * 1 件
涡旋混合仪适用于直径不超过30毫米的单个小容器,例如试管,离心管和微管。上壳体为PP,试管表面由惰性TPU塑料制成;底部是镀锌锌压铸件。
  • 小巧,紧凑,可靠
  • 出色的混合作用
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
 : 符合DIN EN 60529的IP保护等级:IP 40
 : 随附12 V电源套件。
  • 说明:
    Vortex mixer, lab dancer, EU/UK-plug
  • 重量:
    0,55 kg
  • Cat. No.:
    VWRI444-0004
  • 最大容量:
    50 ml
  • 直径x高度:
    100×70 mm
  • 电机输入/输出:
    1,2/0,8 W
  • 型号:
    lab dancer
  • 轨道:
    4,5 mm
  • 摇动:
    Orbital
  • 速度范围:
    2800 min⁻¹ fixed