迷你旋转,3D混合器
供应商: VWR Collection
关于此项目
迷你旋转混合器结合了回旋式振荡器和摇摆器的动作,打造出能够充分混合而又不起泡的三维运动。适用于混合采血管和离心管内的样品。固定的速度和倾斜角度,为采血管和离心管内样品的混合和重悬操作提供了最佳条件。
- 温和运动,不损伤脆弱的组织
- 4到65 °C操作温度(85%相对湿度,无结露),可用于培养箱或冷房
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 54
Delivery information: 交付信息: 随附防滑橡胶垫。
1 Options Available Below
Product Details & Documents
迷你旋转混合器结合了回旋式振荡器和摇摆器的动作,打造出能够充分混合而又不起泡的三维运动。适用于混合采血管和离心管内的样品。固定的速度和倾斜角度,为采血管和离心管内样品的混合和重悬操作提供了最佳条件。
- 温和运动,不损伤脆弱的组织
- 4到65 °C操作温度(85%相对湿度,无结露),可用于培养箱或冷房
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: DIN EN 60529标准IP保护级别:IP 54
Delivery information: 交付信息: 随附防滑橡胶垫。
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI444-0149
- VWRI444-0150
- 型号:
- 迷你旋转混合器
- 迷你旋转混合器
- 摇动:
- 3???
- 3???
- 速度:
- 20 min⁻¹
- 20 min⁻¹
- 角度:
- 固定20
- 固定20
- 宽度×深度×高度:
- 248×172×152 mm
- 248×172×152 mm
- 平台宽度×深度:
- 248×172 mm
- 248×172 mm
- 重量:
- 1 kg
- 1 kg
- 最大负载:
- 0,8 kg
- 0,8 kg
- 输入功率:
- 3,6 W
- 3,6 W
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI444-0149型号迷你旋转混合器摇动3???速度20 min⁻¹角度固定20宽度×深度×高度248×172×152 mm平台宽度×深度248×172 mm重量1 kg最大负载0,8 kg输入功率3,6 W - 03迷你旋转混合器,瑞士插头Discontinued-规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI444-0150型号迷你旋转混合器摇动3???速度20 min⁻¹角度固定20宽度×深度×高度248×172×152 mm平台宽度×深度248×172 mm重量1 kg最大负载0,8 kg输入功率3,6 W
Accessories
产品信息
- 目录编号说明用于可用库存Price