Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampler, StickProof
Sampler, StickProof
供应商:   BURKLE
Sampler, StickProof
供应商:  BURKLE
Certificates
Sampler, StickProof
2 Options Available Below
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Stainless steel sampler for powders. The conical inlet allows for collection of different sample sizes, up to approximately 50 ml. Constructed without edges, grooves or crevices for easy cleaning. The sample is collected directly into the sampling bag which is held in place with the included clamp. StickProof borehole diameter 25 mm; chamber length 120 mm. Sampling bags: 170×120 mm for 400 ml.
  • Especially slender tip can be inserted easily and deeply
  • Electropolished surface
  • Variable sample size up to 50 ml
  • Stainless steel V4A (1.4404)/AISI 316 L
 : Complete with clamp and 100 sampling bags PE.
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    长度
    直径
    容积
    可用库存
    Price
  • Sampler
    410 mm
    25 mm
    ≤50 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
  • Sampler
    1100 mm
    25 mm
    ≤50 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0003
    03
    140 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0005
    Packaging bags with closure (120×170 mm), 400 ml
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0010
    09
    6500 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0008
    07
    2500 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0006
    05
    1000 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0009
    08
    4500 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0002
    02
    80 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0007
    06
    1500 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0004
    04
    300 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    容量
    厚度
    可用库存
    Price
  • BURK2348-0001
    01
    100 ml
    0,05
    Log in 查看库存
    1 * 100 件