药品保存箱, PHCbi
04, 冷藏/冷冻箱, MPR-414F-PC, 340 + 82 L, 2...14 °C (refrigerator);
−20...−30 (freezer), 800×600×1805 mm
−20...−30 (freezer), 800×600×1805 mm
目录编号 SANYMPR-414F-PC
供应商: SANYO
Product Details & Documents
准确且均匀的温度分布可确保疫苗,试剂和其他生物制剂的长时间保存。
- 视觉和听觉警报,用于高温和低温,停电和开门(延迟15分钟)
- 微处理器控制,带数字温度显示,自诊断和内存备份
- 机械气流对流
- 带钥匙的门锁和门上的观察窗
- 远程报警触点
温度范围:冷藏 +2至+14 °C /冷冻–20至–30 °C
规格
- 外部宽度×深度×高度:800×600×1805 mm
- 容量:340 + 82 L
- 说明:冷藏/冷冻箱, MPR-414F-PC
- 顺序:04
- 温度:2...14 °C (refrigerator);
−20...−30 (freezer) - 显示:LED
- 重量:126KG
- Cat. No.:SANYMPR-414F-PC
- 货号:SANYMPR-414F-PC
- 门型:4扇平开门
- 报警器:声音和视觉
- 材质:不锈钢/彩色铝
- 货架/抽屉:5个搁架(冷藏室),1个搁架(冷冻室)
- 型号:MPR-414F-PC
- 规格:4个脚轮,其中2个可调节
- 门锁:Yes
- 进入孔:2