专业通风冰箱, PHCbi
Product Details & Documents
温度范围: 2 到 14 °C 或 23 °C.
- 强制通风,以获得更好的温度均匀性
- 无需增加温度即可自动除霜系统
- 双层玻璃门和荧光灯
- 带有数字显示的微处理器温度控制
- 视觉和听觉警报,用于高温和低温,停电和开门
- 远程报警触点
- 钥匙锁门
直径30 mm接口,根据型号不同带1到3个不等。
两种版本:标准配置(可调节搁板)和R型 配备可拉出抽屉.
Temperature range: 2 to 14 or 23 °C
Two versions: standard with adjustable shelves and R models with roll-out drawers
规格
- 容量:489 L
- 说明:药品保存箱,MPR-514
- 顺序:09
- 温度:+2...+14 °C
- 重量:141 kg
- Cat. No.:SANYMPR-514-PC
- 货号:471-0424
- 门型:2扇双层玻璃门
- 材质:外部:镀锌钢; 内部:不锈钢
- 货架/抽屉:5个漆包钢丝搁架
- 型号:MPR-514
- 进入孔:1
- Environmentally Preferable:Energy Efficient
- 外部宽度×深度×高度:900×600×1790 mm
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明用于可用库存Price
- SANYMPR-S30-PC01Adapter for recorderMPR-1014, MPR-1014R, MPR-514, MPR-514RLog in 查看库存1 * 1 件 - ¥961.38