Orders LinkContactUsLinkComponent
Ovens, E 28
Ovens, E 28
供应商:   BINDER GMBH
Ovens, E 28
供应商:  BINDER GMBH
Certificates
Ovens, E 28
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Robust space-saving oven/steriliser with hydraulic mechanical thermostat and temperature setting via analogue dial indicator thermometer.
  • Adjustable ventilation flap
  • Option of models with or without Class 1 (DIN 12880) safety device
  • Timer 0 to 120 min
  • Analogue temperature display
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
 : Supplied with two chrome plated shelves.
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • BIND9010-0001
  • BIND9010-0003
  • 温度波动(时间):
  • @ 70 °C: ±1,5 °C
  • at 70 °C: ±1,5
  • 温度范围:
  • 60…230 °C
  • 温度变化(空间):
  • ±3 °C @ 70 °C
  • at 70 °C: ±3
  • 容量:
  • 28 L
  • 对流类型:
  • 自然对流
  • 提供的货架(最大):
  • 2 (4)
  • 2 (4)
  • 每架最大负载:
  • 9 kg
  • 9
  • 内部宽度×深度×高度:
  • 400×250×280 mm
  • 400×250×280 mm
  • 外部宽度×深度×高度:
  • 580×425×405 mm
  • 580×425×405 mm
  • 标称功耗:
  • 800 W
  • 800
  • 重量:
  • 22 kg
规格
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    可用库存
    Price
  • E 28
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BIND9010-0001
    温度波动(时间)
    @ 70 °C: ±1,5 °C
    温度范围
    60…230 °C
    温度变化(空间)
    ±3 °C @ 70 °C
    容量
    28 L
    对流类型
    自然对流
    提供的货架(最大)
    2 (4)
    每架最大负载
    9 kg
    内部宽度×深度×高度
    400×250×280 mm
    外部宽度×深度×高度
    580×425×405 mm
    标称功耗
    800 W
    重量
    22 kg
  • Discontinued
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BIND9010-0003
    温度波动(时间)
    at 70 °C: ±1,5
    温度范围
    温度变化(空间)
    at 70 °C: ±3
    容量
    对流类型
    提供的货架(最大)
    2 (4)
    每架最大负载
    9
    内部宽度×深度×高度
    400×250×280 mm
    外部宽度×深度×高度
    580×425×405 mm
    标称功耗
    800
    重量