实验室搅拌机,LB 400
供应商: VWR Collection
关于此项目
操作简单的紧凑型搅拌机,样品容量50-400 ml用, 能够有效用于任何灭菌袋(普通或滤袋)内固体或液体样品的均质化操作.
- 微生物的最佳萃取
- 快速制备样品,用于分析,避免繁琐的清洁步骤
- 不锈钢门可以完全打开,便于清洁不锈钢混合腔
- 安全且清洁 - 最小化感染风险,无交叉污染风险
- 长寿命减震器
Max./min. temperature: 40/5 °C
2 Options Available Below
Product Details & Documents
操作简单的紧凑型搅拌机,样品容量50-400 ml用, 能够有效用于任何灭菌袋(普通或滤袋)内固体或液体样品的均质化操作.
- 微生物的最佳萃取
- 快速制备样品,用于分析,避免繁琐的清洁步骤
- 不锈钢门可以完全打开,便于清洁不锈钢混合腔
- 安全且清洁 - 最小化感染风险,无交叉污染风险
- 长寿命减震器
Max./min. temperature: 40/5 °C
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI710-0632
- VWRI710-0922
- 型号:
- LB 400
- LB 400 W
- 桨速度:
- 240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒
- 240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒
- 计时器:
- 30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作
- 30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作
- 功率:
- Max. 300 W
- Max. 300 W
- 宽度×深度×高度:
- 390×260×280 mm
- 390×260×280 mm
- 重量:
- 15 kg
- 15 kg
规格
Product Family Options
产品信息
- 说明可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI710-0632型号LB 400桨速度240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒计时器30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作功率Max. 300 W宽度×深度×高度390×260×280 mm重量15 kg - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI710-0922型号LB 400 W桨速度240 min⁻¹,固定速度:8冲程/秒计时器30、60、90、120、150、180、210秒或持续操作功率Max. 300 W宽度×深度×高度390×260×280 mm重量15 kg
LB 400用吸管移液器
产品信息
- 目录编号容量说明不准确度准确度可用库存Price
Accessories
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明可用库存Price
- VWRI710-0633Drip tray for lab blender LB 400, not suitable for use with rack 710-0634Log in 查看库存1 * 1 件 - ¥2,817.00
产品信息
- 目录编号顺序说明容量可用库存Price
产品信息
- 目录编号说明容量准确度可用库存Price