分散头,用于POLYTRON® PT型号
02, PT-DA 05/2 EC-E085, PT 1200 E / PT 2500 E, 3,9 m/s, 5,6/3,9 mm, 80 mm, 0,1 - 5 ml
目录编号 KINE11030012
供应商: KINEMATICA
Jump to:
Product Details & Documents
易清洁版本可做最简单的清洁和消毒操作(标准)
转子/定子各一列齿
Ordering information: 其他分散头可根据需要提供
规格
- 速度:3,9 m/s
- 容积:0,1 - 5 ml
- 说明:PT-DA 05/2 EC-E085
- 长度:80 mm
- 顺序:02
- 定子/转子直径:5,6/3,9 mm
- 用于单位:PT 1200 E / PT 2500 E