Orders LinkContactUsLinkComponent
pH/°C和ORP/°C计,pH10笔和ORP15笔
pH/°C和ORP/°C计,pH10笔和ORP15笔
ORP15笔
目录编号 VWRI662-0126
供应商:   VWR Collection
pH/°C和ORP/°C计,pH10笔和ORP15笔
目录编号 VWRI662-0126
供应商:  VWR Collection
pH/°C和ORP/°C计,pH10笔和ORP15笔
pH/°C和ORP/°C计,pH10笔和ORP15笔
ORP15笔
Price
¥5,340.00
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
简单、紧凑的仪器,采用经济的笔型设计,用于快速测得精准结果。适用于农业、教育、果蔬清洗、游泳池、废水、制浆漂白和水产业.
  • 带图形显示的LCD,IP 67防水外壳
  • 可替换电极
  • 非易失性存储技术,可存储50组数据(pH或绝对/相对ORP、温度、时间和日期戳)
  • GLP功能—存储和显示上一次校准数据
  • 自动温度补偿;自动校准和缓冲液识别
质保:1年(仪器)/6个月(电极).
Ordering information: 订购信息: 随附4×LR44电池.
规格
  • 说明:
    ORP15笔
  • mV - 解析度:
    1
  • pH – 校准:
    -
  • pH – 准确度:
    -
  • 温度精度:
    ±0,3 °C
  • 型号:
    ORP15笔
  • 自动温度控制温度探头:
    热敏电阻,10kΩ/ 25°C
  • 合规性:
    IP 67 / GLP
  • 温度范围:
    −10...+100 °C
  • mV - 范围:
    ±1100
  • 温度分辨率:
    0,1 °C
  • 显示:
    LCD
  • 重量:
    0,105 kg (带电池)
  • Cat. No.:
    VWRI662-0126
  • 数据记录 - 容量:
    50个数据集
  • 电力供应:
    4×LR44电池
  • pH – 范围:
    -
  • mV - 精度:
    1±1最后一位有效数字
  • pH – 分辨率:
    -
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • VWRI662-0122
    01
    pH电极替换件(硅胶,非重复充装),蓝色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥2,079.00