通用pH电极
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
带1 m固定电缆或S7接头.
- 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
- 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用
pH范围:0 - 14
温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)
反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)
17 Options Available Below
Product Details & Documents
带1 m固定电缆或S7接头.
- 制造过程中经过五点检验,并经批量盖章以确保质量
- 随附浸泡存储瓶,确保电极和物品保持最佳条件,并随时可用
pH范围:0 - 14
温度范围:0到+100 °C(平头为10到+100 °C)
反应时间:95% <1秒(95% <平头为5秒)
Product Family Options
带1 m固定电缆
产品信息
- 顺序Type温度材质电解质直径×长度连接长度用于可用库存Price
- 16平头,双结点(HDPE/Pellon)10...100 °C环氧树脂凝胶12×150 mmBNC琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品Log in 查看库存1 * 1 件¥4,473.00
- 17平头,双结点(HDPE/Pellon)10...100 °C玻璃3.5 M KCl12×150 mmBNC琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品Log in 查看库存1 * 1 件¥4,600.00
- 18平头,双结点(HDPE/Pellon)0...100 °C环氧树脂凝胶12×150 mmDIN琼脂、食品和饮料、血清、土壤、Tris缓冲液、粘性样品Log in 查看库存1 * 1 件¥5,094.00
- 20平头,双结点(HDPE/Pellon),耐氟灯泡0...100 °C环氧树脂3.5 M KCl/sat.KNO312×150 mmDIN琼脂平板,电泳凝胶Log in 查看库存1 * 1 件¥8,645.00
带S7接头
产品信息
pH测量用低流动池
产品信息
- 目录编号说明顺序可用库存Price