洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 4
About this item
非常适合清洁粗糙、摩料或不规则表面,同时具有足够的柔软性,可用于脆弱表面. 适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业.
- 用于重要的过程清洁以及要求低水平颗粒和纤维的环境
- 采用100%双针织涤纶,在ISO 4级洁净室中清洗,减少颗粒和可抽出污染物
- 耐久性双针织,可进行严格清洗,同时具有柔软性,可用于精细表面
- 可重复密封的袋,保持产品完整性、洁净度和饱和度水平
- 可选择预饱和擦拭布,减少溶剂使用、化学混合和废弃物
适用于10级、ISO 4级洁净室.
颜色:白色
Colour: White
Packaging: 包装:半折叠的擦拭布使用可重新密封的袋子包装。
Caution: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
2 Options Available Below
Product Details & Documents
非常适合清洁粗糙、摩料或不规则表面,同时具有足够的柔软性,可用于脆弱表面. 适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业.
- 用于重要的过程清洁以及要求低水平颗粒和纤维的环境
- 采用100%双针织涤纶,在ISO 4级洁净室中清洗,减少颗粒和可抽出污染物
- 耐久性双针织,可进行严格清洗,同时具有柔软性,可用于精细表面
- 可重复密封的袋,保持产品完整性、洁净度和饱和度水平
- 可选择预饱和擦拭布,减少溶剂使用、化学混合和废弃物
适用于10级、ISO 4级洁净室.
颜色:白色
Colour: White
Packaging: 包装:半折叠的擦拭布使用可重新密封的袋子包装。
Caution: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- VWRU21912-046
- VWRI115-0036
- VWRI115-0039
- 型号:
- Spec-Wipe® 4
- Spec-Wipe® 4
- Spec-Wipe® 4
- 基本重量:
- 136 g/m²
- 136 g/m²
- 136 g/m²
- 非固有吸收度:
- 312 ml/m²
- 312 ml/m²
- 312 ml/m²
- 固有吸收度:
- 2,3 ml/g
- 2,3 ml/g
- 2,3 ml/g
- 吸收度 – 速率:
- <1,5 s
- <1,5 s
- <1,5 s
- 可提取物 - 使用去离子水:
- 0,042 g/m²
- 0,042 g/m²
- 0,042 g/m²
- 可提取物 - 使用异丙醇:
- 0,015 g/m²
- 0,015 g/m²
- 0,015 g/m²
- 纤维 (>100 µm):
- 3,3×10³/m²
- 3,3×10³/m²
- 3,3×10³/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):
- 4,8 × 10⁶/m²
- 4,8 × 10⁶/m²
- 4,8 × 10⁶/m²
- 氯离子:
- 0,45 ppm
- 0,45 ppm
- 0,45 ppm
- 钠离子:
- 0,39 ppm
- 0,39 ppm
- 0,39 ppm
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 说明长度×宽度包装规格AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRU21912-046型号Spec-Wipe® 4基本重量136 g/m²非固有吸收度312 ml/m²固有吸收度2,3 ml/g吸收度 – 速率<1,5 s可提取物 - 使用去离子水0,042 g/m²可提取物 - 使用异丙醇0,015 g/m²纤维 (>100 µm)3,3×10³/m²颗粒产生 (>=0.5 µm)4,8 × 10⁶/m²氯离子0,45 ppm钠离子0,39 ppm - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI115-0036型号Spec-Wipe® 4基本重量136 g/m²非固有吸收度312 ml/m²固有吸收度2,3 ml/g吸收度 – 速率<1,5 s可提取物 - 使用去离子水0,042 g/m²可提取物 - 使用异丙醇0,015 g/m²纤维 (>100 µm)3,3×10³/m²颗粒产生 (>=0.5 µm)4,8 × 10⁶/m²氯离子0,45 ppm钠离子0,39 ppm - Spec-Wipe® 4,用70% IPA和30%去离子水实现饱和229×229 mm每袋30片Discontinued-Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRI115-0039型号Spec-Wipe® 4基本重量136 g/m²非固有吸收度312 ml/m²固有吸收度2,3 ml/g吸收度 – 速率<1,5 s可提取物 - 使用去离子水0,042 g/m²可提取物 - 使用异丙醇0,015 g/m²纤维 (>100 µm)3,3×10³/m²颗粒产生 (>=0.5 µm)4,8 × 10⁶/m²氯离子0,45 ppm钠离子0,39 ppm