洁净室擦拭布,非编织,无菌,Spec-Wipe® 3
用于清洁工作台、洁净室表面、石英器件和通用工艺设备.
- 水刺处理不使用化学品,可减少离子污染
- 通过伽马射线消毒,SAL(无菌保证水平)达到10⁻⁶
适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业、无纹理.
适用于100级、ISO 5、M3.5洁净室.
颜色:白色
: 符合ANSI/AAMI/ISO 11137和AMMI TIR 27方法VDmax指南.
用于清洁工作台、洁净室表面、石英器件和通用工艺设备.
- 水刺处理不使用化学品,可减少离子污染
- 通过伽马射线消毒,SAL(无菌保证水平)达到10⁻⁶
适用于电子设备、制药、生物技术、化学和石油、环境以及教育行业、无纹理.
适用于100级、ISO 5、M3.5洁净室.
颜色:白色
: 符合ANSI/AAMI/ISO 11137和AMMI TIR 27方法VDmax指南.
- Catalog No:
- VWRU21914-777
- VWRI115-0033
- 型号:
- Spec-Wipe® 3
- Spec-Wipe®3
- 基本重量:
- 67 g/m²
- 67 g/m²
- 非固有吸收度:
- 335 ml/m²
- 313 ml/m²
- 固有吸收度:
- 4,82 ml/g
- 4,86 ml/g
- 吸收度 – 速率:
- 1 s
- 1 s
- 可提取物 - 使用去离子水:
- 0,056 g/m²
- 0,056 g/m²
- 可提取物 - 使用异丙醇:
- 0,015 g/m²
- 0,03 g/m²
- 纤维 (>100 µm):
- 14,8×10³/m²
- 14,8×10³/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):
- 17,1 × 10⁶/m²
- 29,2 × 10⁶/m²
- 氯离子:
- 7,8 ppm
- 60 ppm
- 钠离子:
- 11,2 ppm
- 11,2 ppm
Product Family Options
- 说明包装规格长度×宽度
Specifications
Cat. No.VWRU21914-777型号Spec-Wipe® 3基本重量67 g/m²非固有吸收度335 ml/m²固有吸收度4,82 ml/g吸收度 – 速率1 s可提取物 - 使用去离子水0,056 g/m²可提取物 - 使用异丙醇0,015 g/m²纤维 (>100 µm)14,8×10³/m²颗粒产生 (>=0.5 µm)17,1 × 10⁶/m²氯离子7,8 ppm钠离子11,2 ppmSpecifications
Cat. No.VWRI115-0033型号Spec-Wipe®3基本重量67 g/m²非固有吸收度313 ml/m²固有吸收度4,86 ml/g吸收度 – 速率1 s可提取物 - 使用去离子水0,056 g/m²可提取物 - 使用异丙醇0,03 g/m²纤维 (>100 µm)14,8×10³/m²颗粒产生 (>=0.5 µm)29,2 × 10⁶/m²氯离子60 ppm钠离子11,2 ppm