Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
Certificates
洁净室擦拭布,Spec-Wipe® 7
4 Options Available Below
Product Details & Documents
非常适合用于清洁粗糙或不平整表面,而其柔软性同样足以用于敏感表面。若要达到最低限度的颗粒和纤维污染,可使用这种100%双针织涤纶擦拭布。
  • 双针织,耐用性极高,采用连续单丝,超柔软
  • 密封边缘,可防止纤维脱落和掉毛
  • 在ISO 4级洁净室中清洗,以减少颗粒和可抽取的污染物
适用于1级、ISO 3级洁净室。
颜色:白色
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • VWRU21913-214
  • VWRU21913-216
  • VWRI115-0043
  • VWRI115-0044
  • 型号:
  • Spec-Wipe® 7
  • Spec-Wipe® 7
  • Spec-Wipe® 7
  • Spec-Wipe® 7
  • 基本重量:
  • 136 g/m²
  • 136 g/m²
  • 136 g/m²
  • 136 g/m²
  • 非固有吸收度:
  • 312 ml/m²
  • 312 ml/m²
  • 312 ml/m²
  • 312 ml/m²
  • 固有吸收度:
  • 2,3 ml/g
  • 2,3 ml/g
  • 2,3 ml/g
  • 2,3 ml/g
  • 吸收度 – 速率:
  • <1,5 s
  • <1,5 s
  • <1,5 s
  • <1,5 s
  • 可提取物 - 使用去离子水:
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 可提取物 - 使用异丙醇:
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 0,015 g/m²
  • 纤维 (>100 µm):
  • 0,6×10³/m²
  • 0,6×10³/m²
  • 0,6×10³/m²
  • 0,6×10³/m²
  • 颗粒产生 (>=0.5 µm):
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 4,8 × 10⁶/m²
  • 氯离子:
  • 0,13 ppm
  • 0,13 ppm
  • 0,13 ppm
  • 0,13 ppm
  • 钠离子:
  • 0,11 ppm
  • 0,11 ppm
  • 0,11 ppm
  • 0,11 ppm
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 说明
    长度×宽度
    包装规格
    Availability
    Price
  • Spec-Wipe® 7
    229×229 mm
    100个擦拭布/袋
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥1,070.00
    ¥1,070.00
    1 * 100 件
       ¥1,070.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU21913-214
    型号
    Spec-Wipe® 7
    基本重量
    136 g/m²
    非固有吸收度
    312 ml/m²
    固有吸收度
    2,3 ml/g
    吸收度 – 速率
    <1,5 s
    可提取物 - 使用去离子水
    0,015 g/m²
    可提取物 - 使用异丙醇
    0,015 g/m²
    纤维 (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    颗粒产生 (>=0.5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    氯离子
    0,13 ppm
    钠离子
    0,11 ppm
  • Spec-Wipe® 7
    305×305 mm
    100个擦拭布/袋
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥1,510.00
    ¥1,510.00
    1 * 100 件
       ¥1,510.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU21913-216
    型号
    Spec-Wipe® 7
    基本重量
    136 g/m²
    非固有吸收度
    312 ml/m²
    固有吸收度
    2,3 ml/g
    吸收度 – 速率
    <1,5 s
    可提取物 - 使用去离子水
    0,015 g/m²
    可提取物 - 使用异丙醇
    0,015 g/m²
    纤维 (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    颗粒产生 (>=0.5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    氯离子
    0,13 ppm
    钠离子
    0,11 ppm
  • Spec-Wipe® 7
    229×229 mm
    100个擦拭布/袋
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥609.70
    ¥609.70
    1 * 100 件
       ¥609.70
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI115-0043
    型号
    Spec-Wipe® 7
    基本重量
    136 g/m²
    非固有吸收度
    312 ml/m²
    固有吸收度
    2,3 ml/g
    吸收度 – 速率
    <1,5 s
    可提取物 - 使用去离子水
    0,015 g/m²
    可提取物 - 使用异丙醇
    0,015 g/m²
    纤维 (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    颗粒产生 (>=0.5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    氯离子
    0,13 ppm
    钠离子
    0,11 ppm
  • Spec-Wipe® 7
    305×305 mm
    100个擦拭布/袋
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 100 件
    1 * 100 件 - ¥856.55
    ¥856.55
    1 * 100 件
       ¥856.55
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRI115-0044
    型号
    Spec-Wipe® 7
    基本重量
    136 g/m²
    非固有吸收度
    312 ml/m²
    固有吸收度
    2,3 ml/g
    吸收度 – 速率
    <1,5 s
    可提取物 - 使用去离子水
    0,015 g/m²
    可提取物 - 使用异丙醇
    0,015 g/m²
    纤维 (>100 µm)
    0,6×10³/m²
    颗粒产生 (>=0.5 µm)
    4,8 × 10⁶/m²
    氯离子
    0,13 ppm
    钠离子
    0,11 ppm