洁净室擦拭布,无菌,Spec-Wipe® 4
100个/袋, 305×305 mm
供应商: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
该款擦拭布采用双层织造聚酯布制成,封闭切边设计,经在ISO 4级洁净室中洗涤,最大限度减少颗粒和可提取物的污染。
- 适用于关键制程清洁以及灭菌、低颗粒和纤维量非常重要的环境
- 10-6 SAL γ灭菌(无菌保证水平)
- 可重新密封袋防止擦拭布受污染
适用于清洁研磨面,同时,其柔软度也适合清洁敏感表面。
适用于10、ISO 4、M2.5级洁净室。
颜色:白色
Certifications: 符合ANSI/AAMI/ISO指南.
规格
- 包装规格:100个/袋
- 长度×宽度:305×305 mm
- Cat. No.:VWRI115-1724
- 氯离子:0,045 ppm
- 型号:Spec-Wipe® 4
- 可提取物 - 使用去离子水:0,042 g/m²
- 基本重量:136 g/m²
- 钠离子:0,39 ppm
- 吸收度 – 速率:<1,5 s
- 可提取物 - 使用异丙醇:0,015 g/m²
- 颗粒产生 (>=0.5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- 纤维 (>100 µm):3,3×10³/m²
- 固有吸收度:2,3 ml/g
- 非固有吸收度:312 ml/m²