Orders LinkContactUsLinkComponent
卡环式瓶,ND11
卡环式瓶,ND11
06, Vials, with label and filling lines, 1,50 ml, 11,6×32 mm, 玻璃, 琥珀色, 数量
目录编号 VWRI548-0012
供应商:   VWR Collection
卡环式瓶,ND11
目录编号 VWRI548-0012
供应商:  VWR Collection
卡环式瓶,ND11
卡环式瓶,ND11
06, Vials, with label and filling lines, 1,50 ml, 11,6×32 mm, 玻璃, 琥珀色, 数量
Jump to:
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1.000 件
Product Details & Documents
与以下仪器很好匹配:适合
  • 适合HPLC
  • 与自动进样器匹配,包括那些有机械手的
  • 内插小管已装在样品瓶中
  • 样品瓶也可用标准11mm铝制密封
  • 广口方便操作粘性物质
Transparent and blue caps also available in a soft PE version.
Kits with 100 vials and closures are available.
规格
  • Cap included:
    数量
  • 直径×高度:
    11,6×32 mm
  • 容量:
    1,50 ml
  • 颜色:
    琥珀色
  • 说明:
    Vials, with label and filling lines
  • 材质:
    玻璃
  • 顺序:
    06