Orders LinkContactUsLinkComponent
短螺纹瓶,ND9
短螺纹瓶,ND9
Supplier:   VWR Collection
短螺纹瓶,ND9
Supplier:  VWR Collection
Certificates
短螺纹瓶,ND9
短螺纹瓶,ND9
4 Options Available Below
Product Details & Documents
标准的玻璃或塑料瓶,用于GC和HPLC,微内插管,盖子和套件。几乎用于所有的自动进样器,是Waters和Agilent的首选瓶。
  • 广口便于灌装
  • 盖子配有不同的垫片,并有不同的颜色供选择。蓝色盖也可不开孔
  • HPLC针预开口盖,只有硅胶部开口,PTFE完好无损(无浓度变化;由于只是从硅胶中吸取样品,所以没有污染)
  • Agilent红色橡胶/PTFE垫片经常使用的合成材料已经量产(这种材料更软,相比天然橡胶/ TEF,落屑更少)
用于LC/MS和GC/MS的特制短螺纹盖: 一体型盖子, 无渗隙,绝对惰性, 密封,可穿刺及化学耐化学性较好,如PTFE。
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
 : 交货信息: 套件包括:1,5 ml短螺纹瓶(11,6×32 mm),短螺纹盖 PP 蓝色,红色或透明,带6mm中心孔和垫片.
Product Family Options
短螺纹瓶,ND9; 1000-Pack
Product Information
  • 顺序
    说明
    容量
    直径×高度
    颜色
    Cap included
    Availability
    Price
  • 009
    Vials, with label and filling lines
    1,50 ml
    11,6×32 mm
    透明
    数量
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件
  • 015
    Vials, with label and filling lines
    1,50 ml
    11,6×32 mm
    琥珀色
    数量
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件
套件
Product Information
  • 顺序
    说明
    容量
    直径×高度
    颜色
    Cap included
    Availability
    Price
  • Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件 - ¥10,218.77
    ¥10,218.77
    1 * 1.000 件
       ¥10,218.77
塑料短螺纹瓶,ND9
Product Information
  • 顺序
    说明
    容量
    直径×高度
    颜色
    Cap included
    Availability
    Price
  • 018
    Vials, conical insert
    0,30 ml
    11,6×32 mm
    透明
    数量
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件