试管管盖,Safe-T-Flex
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
Safe-T-Flex管盖具有独特的柔性过锁设计,牢固锁定在管缘外部,且可单手取下。紧密的密封件可确保样品的完整性,并防止血清样本溢出或蒸发。该专用密封件可阻挡高传染性生物(如TB和HTLV-III病毒)的悬浮微粒。管盖带彩色编码,易于识别标本,且有助于防止交叉污染。还可用永久性墨水在每个管盖的顶部进行编号或贴标。自锁管盖可牢固固定在任何位置,并确保内容物在运输期间的安全。液密密封件可承受离心、摇动、冷藏和冷冻。
- 彩色编码的自锁试管管盖可防止样品溢出或损失
- 适合所有类型的采血管和一次性培养管
: Caps are packed in bags of 1000.
29 Options Available Below
Product Details & Documents
Safe-T-Flex管盖具有独特的柔性过锁设计,牢固锁定在管缘外部,且可单手取下。紧密的密封件可确保样品的完整性,并防止血清样本溢出或蒸发。该专用密封件可阻挡高传染性生物(如TB和HTLV-III病毒)的悬浮微粒。管盖带彩色编码,易于识别标本,且有助于防止交叉污染。还可用永久性墨水在每个管盖的顶部进行编号或贴标。自锁管盖可牢固固定在任何位置,并确保内容物在运输期间的安全。液密密封件可承受离心、摇动、冷藏和冷冻。
- 彩色编码的自锁试管管盖可防止样品溢出或损失
- 适合所有类型的采血管和一次性培养管
: Caps are packed in bags of 1000.
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明用于颜色可用库存Price
- 08Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes透明Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,373.00
- 09Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes绿色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00
- 10Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes紫色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00
- 11Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes蓝色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00
- 12Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes红色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00
- 13Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes灰色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00
- 14Safe-T-Flex caps12 mm culture tubes and 13 mm blood collecting tubes黄色Log in 查看库存1 * 1.000 件¥1,369.00