Orders LinkContactUsLinkComponent
多层粘尘垫, PureStep
多层粘尘垫, PureStep
多层粘尘垫, PureStep
供应商:  VWR Collection
Certificates
多层粘尘垫, PureStep
多层粘尘垫, PureStep
57 Options Available Below
Product Details & Documents
30或60层粘尘垫可供选择,采用低密度聚乙烯制造。可清除鞋底和运输容器轮子上的碎屑,从而控制污染。一层变脏时,只要按照角落里的编号将其取下,露出新的下一层即可。
  • 抗菌剂可防止细菌和真菌生长
  • 防滑,低而稳固,单独的编号层
  • 可降低维护费和清洁费
  • Contains GMO-free, renewable plant-based material that reduces CO₂ emissions
  • Adhesive mats are also recyclable after use
Mats are available in 30 layer, 60 layer, 30 layer high tack, and 60 layer high tack options. Colour: Clear, white, grey or blue.
Used mat layers, including top and bottom release liners, can be recycled after use using the Recycling solution for plastic packaging, Zero Waste Box™ from TerraCycle.
Product Family Options
粘合薄膜垫,PureStep,30层
产品信息
  • 顺序
    颜色
    长度×宽度
    厚度
    可用库存
    Price
  • 01
    蓝色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,680.25
    ¥2,680.25
    1 * 8 件
       ¥2,680.25
  • 02
    灰色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,249.00
    ¥2,249.00
    1 * 8 件
       ¥2,249.00
  • 03
    白色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,254.82
    ¥2,254.82
    1 * 8 件
       ¥2,254.82
  • 04
    蓝色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,598.24
    ¥2,598.24
    1 * 8 件
       ¥2,598.24
  • 04
    蓝色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,671.00
    ¥2,671.00
    1 * 8 件
       ¥2,671.00
  • 05
    灰色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,612.00
    ¥2,612.00
    1 * 8 件
       ¥2,612.00
  • 06
    白色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,349.56
    ¥3,349.56
    1 * 8 件
       ¥3,349.56
  • 07
    蓝色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥1,237.33
    ¥1,237.33
    1 * 4 件
       ¥1,237.33
  • 08
    透明
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥1,212.00
    ¥1,212.00
    1 * 4 件
       ¥1,212.00
  • 09
    灰色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥1,240.00
    ¥1,240.00
    1 * 4 件
       ¥1,240.00
  • 10
    白色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥1,190.00
    ¥1,190.00
    1 * 4 件
       ¥1,190.00
  • 11
    蓝色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,033.61
    ¥3,033.61
    1 * 8 件
       ¥3,033.61
  • 12
    灰色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,586.00
    ¥2,586.00
    1 * 8 件
       ¥2,586.00
  • 13
    白色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,586.06
    ¥2,586.06
    1 * 8 件
       ¥2,586.06
  • 14
    蓝色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,381.80
    ¥3,381.80
    1 * 8 件
       ¥3,381.80
  • 15
    灰色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,458.00
    ¥3,458.00
    1 * 8 件
       ¥3,458.00
  • 16
    白色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥4,322.66
    ¥4,322.66
    1 * 8 件
       ¥4,322.66
  • 17
    蓝色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,992.00
    ¥3,992.00
    1 * 8 件
       ¥3,992.00
  • 18
    灰色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,393.00
    ¥3,393.00
    1 * 8 件
       ¥3,393.00
  • 19
    白色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,835.91
    ¥3,835.91
    1 * 8 件
       ¥3,835.91
  • 19
    蓝色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,033.00
    ¥3,033.00
    1 * 8 件
       ¥3,033.00
  • 20
    蓝色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥4,409.00
    ¥4,409.00
    1 * 8 件
       ¥4,409.00
  • 21
    灰色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥4,522.00
    ¥4,522.00
    1 * 8 件
       ¥4,522.00
  • 22
    白色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥4,479.00
    ¥4,479.00
    1 * 8 件
       ¥4,479.00
  • 23
    蓝色
    914×1524 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,209.77
    ¥3,209.77
    1 * 4 件
       ¥3,209.77
  • 24
    灰色
    914×1524 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,221.00
    ¥3,221.00
    1 * 4 件
       ¥3,221.00
  • 25
    白色
    914×1524 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,192.00
    ¥3,192.00
    1 * 4 件
       ¥3,192.00
  • 25
    蓝色
    914×610 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,124.00
    ¥3,124.00
    1 * 8 件
       ¥3,124.00
粘合薄膜垫,PureStep,60层
产品信息
  • 顺序
    颜色
    长度×宽度
    厚度
    可用库存
    Price
  • 26
    蓝色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,234.54
    ¥2,234.54
    1 * 4 件
       ¥2,234.54
  • 27
    灰色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,097.00
    ¥2,097.00
    1 * 4 件
       ¥2,097.00
  • 28
    白色
    457×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,015.00
    ¥2,015.00
    1 * 4 件
       ¥2,015.00
  • 29
    蓝色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,291.00
    ¥2,291.00
    1 * 4 件
       ¥2,291.00
  • 30
    灰色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,449.00
    ¥2,449.00
    1 * 4 件
       ¥2,449.00
  • 31
    白色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,442.00
    ¥2,442.00
    1 * 4 件
       ¥2,442.00
  • 32
    蓝色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,294.00
    ¥2,294.00
    1 * 4 件
       ¥2,294.00
  • 33
    透明
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,345.00
    ¥2,345.00
    1 * 4 件
       ¥2,345.00
  • 34
    灰色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,345.00
    ¥2,345.00
    1 * 4 件
       ¥2,345.00
  • 35
    白色
    610×762 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,172.00
    ¥2,172.00
    1 * 4 件
       ¥2,172.00
  • 36
    蓝色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,452.00
    ¥2,452.00
    1 * 4 件
       ¥2,452.00
  • 37
    灰色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,510.00
    ¥2,510.00
    1 * 4 件
       ¥2,510.00
  • 38
    白色
    610×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥2,632.08
    ¥2,632.08
    1 * 4 件
       ¥2,632.08
  • 39
    蓝色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,159.00
    ¥3,159.00
    1 * 4 件
       ¥3,159.00
  • 40
    灰色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,159.00
    ¥3,159.00
    1 * 4 件
       ¥3,159.00
  • 41
    白色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,107.37
    ¥3,107.37
    1 * 4 件
       ¥3,107.37
  • 42
    蓝色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,790.00
    ¥3,790.00
    1 * 4 件
       ¥3,790.00
  • 43
    灰色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,790.00
    ¥3,790.00
    1 * 4 件
       ¥3,790.00
  • 44
    白色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,712.00
    ¥3,712.00
    1 * 4 件
       ¥3,712.00
  • 45
    蓝色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥4,358.00
    ¥4,358.00
    1 * 4 件
       ¥4,358.00
  • 46
    灰色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥4,276.00
    ¥4,276.00
    1 * 4 件
       ¥4,276.00
  • 47
    白色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥4,091.00
    ¥4,091.00
    1 * 4 件
       ¥4,091.00
高粘性垫,PureStep,30层
产品信息
  • 顺序
    颜色
    长度×宽度
    厚度
    可用库存
    Price
  • 48
    蓝色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,590.00
    ¥2,590.00
    1 * 8 件
       ¥2,590.00
  • 49
    白色
    457×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥2,612.00
    ¥2,612.00
    1 * 8 件
       ¥2,612.00
  • 50
    蓝色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,465.00
    ¥3,465.00
    1 * 8 件
       ¥3,465.00
  • 51
    白色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 8 件
    1 * 8 件 - ¥3,474.63
    ¥3,474.63
    1 * 8 件
       ¥3,474.63
  • 52
    蓝色
    914×914 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,360.00
    ¥3,360.00
    1 * 4 件
       ¥3,360.00
高粘性垫,PureStep,60层
产品信息
  • 顺序
    颜色
    长度×宽度
    厚度
    可用库存
    Price
  • 53
    白色
    660×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥3,159.67
    ¥3,159.67
    1 * 4 件
       ¥3,159.67
  • 54
    白色
    914×1143 mm
    8 µm ±20%
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 4 件
    1 * 4 件 - ¥4,263.00
    ¥4,263.00
    1 * 4 件
       ¥4,263.00
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1290
    05
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,913.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1291
    06
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥4,703.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1287
    01
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥2,465.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1289
    03
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,807.79
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1288
    02
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥3,523.00
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    颜色
    可用库存
    Price
  • VWRI115-1292
    09
    垫架
    白色
    Log in 查看库存
    1 * 1 件 - ¥8,660.00