洁净室笔记本,PUREImage
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
该款笔记本包含VWR® PUREImage无乳胶纸张,并配有透明封面。适用于洁净室及必须进行颗粒或可提取物控制的关键环境。
- 采用新型无乳胶纸张装技术
- 所有页面都为窄格划线规格
- 100级环境双层袋装
格式:A4、A5、A6、100页(50张)。
3 Options Available Below
Product Details & Documents
该款笔记本包含VWR® PUREImage无乳胶纸张,并配有透明封面。适用于洁净室及必须进行颗粒或可提取物控制的关键环境。
- 采用新型无乳胶纸张装技术
- 所有页面都为窄格划线规格
- 100级环境双层袋装
格式:A4、A5、A6、100页(50张)。
Product Family Options
产品信息
- 说明颜色Type纸张大小页数可用库存Price