Orders LinkContactUsLinkComponent
四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
供应商:  VWR Collection
Certificates
四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
四通微型管和试管架,Cube-Rack型号
2 Options Available Below
Product Details & Documents
PP.
  • 1侧:4个孔,用于50ml管
  • 2侧:10个孔,用于15 ml管
  • 3侧:12个孔,用于12×75mm或12×100mm的管
  • 4侧:16个孔,用于1.5/2.0ml微型管
독립적으로 적재할 수 있는 4면. 같이 자를 수 있습니다. 매우 우수한 화학적 저항성. 고열 저항성, 오토클래이브 가능.
Ordering information: 订购信息:橙色、蓝色、绿色、粉色和黄色组合色套件,每种颜色各一个.
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    颜色
    孔数量
    用于管
    可用库存
    Price
  • Cube-Rack
    组合
    4/10/12/16
    50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 5 件
    1 * 5 件 - ¥1,083.00
    ¥1,083.00
    1 * 5 件
       ¥1,083.00
  • Cube-Rack
    组合
    4 / 10 / 12 / 16
    50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 5 件
    1 * 5 件 - ¥1,083.00
    ¥1,083.00
    1 * 5 件
       ¥1,083.00