微量离心架, VWR®
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
PP.
- 冰箱适用
- 侧面手柄,可安全操作
- 带编号,易于样品识别
空间最多可容纳80个1.5或2.0毫升的微量离心管。5×16排,锥形孔,可将微管牢牢固定住。
: 订购信息:套装,包括蓝色、绿色、粉色、黄色和橙色机架各一个。
7 Options Available Below
Product Details & Documents
PP.
- 冰箱适用
- 侧面手柄,可安全操作
- 带编号,易于样品识别
空间最多可容纳80个1.5或2.0毫升的微量离心管。5×16排,锥形孔,可将微管牢牢固定住。
: 订购信息:套装,包括蓝色、绿色、粉色、黄色和橙色机架各一个。
Product Family Options
产品信息
- 顺序颜色孔数量宽度×深度×高度可用库存Price