Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bulbs
Dropping bulbs
供应商:   DEUTSCH NEUMANN
Dropping bulbs
供应商:  DEUTSCH NEUMANN
Certificates
Dropping bulbs
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
  • Available in different materials and colours
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    容量
    颜色
    可用库存
    Price
  • 01
    Bulb, natural latex
    1,8 ml
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
    1 * 100 件
  • 02
    Bulb, silicone
    2 ml
    半透明白色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 10 件
    1 * 10 件
  • 03
    Bulb, natural latex
    2 ml
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 件
    1 * 100 件
  • 04
    Bulb, natural latex
    5 ml
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 5 件
    1 * 5 件
  • 05
    Bulb, natural latex
    10 ml
    红色
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 3 件
    1 * 3 件