洁净室手套,丁腈,CERTICLEAN®
关于此项目
左右手通用手套,珠饰袖口,采用无硅腈制成。专门的制造程序实现了持续的低颗粒数以及低水平离子析出和不挥发残留物(NVR)转移。
- 未灭菌,无粉、纹理指套
- 使用中静电消散性能优于天然胶乳
- 锥形袖口提供了更大的衣服袖口覆盖面积
适用于10、ISO 4、M2.5级和更低级别的洁净室。
Packaging: 在可用于洁净室的聚乙烯中进行包装,100只手套/每个双层塑料袋,10袋/箱。
4 Options Available Below
Product Details & Documents
左右手通用手套,珠饰袖口,采用无硅腈制成。专门的制造程序实现了持续的低颗粒数以及低水平离子析出和不挥发残留物(NVR)转移。
- 未灭菌,无粉、纹理指套
- 使用中静电消散性能优于天然胶乳
- 锥形袖口提供了更大的衣服袖口覆盖面积
适用于10、ISO 4、M2.5级和更低级别的洁净室。
Packaging: 在可用于洁净室的聚乙烯中进行包装,100只手套/每个双层塑料袋,10袋/箱。
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRU40101-353
- VWRU40101-352
- VWRU40101-354
- VWRU40101-356
- 左右手通用的/分左右手:
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 左右手通用的
- 一次性/可重复使用:
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 一次性
- 有/无粉:
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 无粉
- 洁净室等级:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 袖口形式:
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 珠状
- 手指厚度:
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 0,16 mm
- 掌心厚度:
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
- 0,13 mm
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序手套大小颜色长度包装规格可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRU40101-353左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性有/无粉无粉洁净室等级10/ISO 4袖口形式珠状手指厚度0,16 mm掌心厚度0,13 mm - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRU40101-352左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性有/无粉无粉洁净室等级10/ISO 4袖口形式珠状手指厚度0,16 mm掌心厚度0,13 mm - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRU40101-354左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性有/无粉无粉洁净室等级10/ISO 4袖口形式珠状手指厚度0,16 mm掌心厚度0,13 mm - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRU40101-356左右手通用的/分左右手左右手通用的一次性/可重复使用一次性有/无粉无粉洁净室等级10/ISO 4袖口形式珠状手指厚度0,16 mm掌心厚度0,13 mm