Orders LinkContactUsLinkComponent
洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
Certificates
洁净室手套,乳胶,CERTICLEAN®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
灵巧型手套,带串珠袖口,强度更高,并可减少袖口下卷。
  • 薄膜厚度专为提供舒适性和触觉灵敏性而设计
  • 纹理表面,抓握牢固
  • 颗粒少
  • 离子污染物和非挥发性残留物(NVR)转移极少
适用于100级、ISO 5、M3.5洁净室。
Packaging: 包装:在可用于洁净室的聚乙烯中进行包装,每个双层袋100只手套,每箱10袋。
Specifications for Product Family
规格
  • Catalog No:
  • VWRU40101-158
  • VWRU40101-160
  • VWRU40101-162
  • VWRU40101-164
  • 左右手通用的/分左右手:
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 左右手通用的
  • 一次性/可重复使用:
  • 一次性
  • 一次性
  • 一次性
  • 一次性
  • 有/无粉:
  • 无粉
  • 无粉
  • 无粉
  • 无粉
  • 洁净室等级:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 袖口形式:
  • 珠状
  • 珠状
  • 珠状
  • 珠状
  • 手指厚度:
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 0,22 mm
  • 掌心厚度:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    手套大小
    颜色
    长度
    包装规格
    可用库存
    Price
  • 01
    S
    自然色
    305 mm
    10箱,每袋100只
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU40101-158
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    有/无粉
    无粉
    洁净室等级
    100/ISO 5
    袖口形式
    珠状
    手指厚度
    0,22 mm
    掌心厚度
    0,20 mm
  • 02
    M
    自然色
    305 mm
    10箱,每袋100只
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件 - ¥3,249.77
    ¥3,249.77
    1 * 1.000 件
       ¥3,249.77
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU40101-160
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    有/无粉
    无粉
    洁净室等级
    100/ISO 5
    袖口形式
    珠状
    手指厚度
    0,22 mm
    掌心厚度
    0,20 mm
  • 03
    L
    自然色
    305 mm
    10箱,每袋100只
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU40101-162
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    有/无粉
    无粉
    洁净室等级
    100/ISO 5
    袖口形式
    珠状
    手指厚度
    0,22 mm
    掌心厚度
    0,20 mm
  • 04
    XL
    自然色
    305 mm
    10箱,每袋100只
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VWRU40101-164
    左右手通用的/分左右手
    左右手通用的
    一次性/可重复使用
    一次性
    有/无粉
    无粉
    洁净室等级
    100/ISO 5
    袖口形式
    珠状
    手指厚度
    0,22 mm
    掌心厚度
    0,20 mm