ContactUsLinkComponent
Pallflex® filters
Pallflex® filters
Supplier:  CYTIVA PALL
Certificates
undefined
Pallflex® filters
Supplier:  CYTIVA PALL
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • PALL7219
  • PALL7224
  • PALL7201
  • PALL7203
  • PALL7223
  • PALL7200
  • PALL7202
  • PALL7204
  • PALL7194
  • PALL7221
  • PALL7217
  • PALL7222
  • PALL7205
  • 等级:
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Tissuquartz™
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Emfab™ TX40HI20WW
  • Tissuquartz™
  • 重量:
  • 5 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5 mg/cm²
  • 5,8 mg/cm²
  • 厚度:
  • 178 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 432 µm
  • 178 µm
  • 178 µm
  • 178 µm
  • 432 µm
  • 水流速:
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 32 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 220 l/min/cm² (0,35 bar)
  • 气流速率:
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 68 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 73 l/min/cm² (0,7 bar)
  • 最高温度:
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 1093 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 260 °C
  • 1093 °C
Specifications
Related Information