Orders LinkContactUsLinkComponent
样品盒,带搭锁盖, VWR®
样品盒,带搭锁盖, VWR®
样品盒,带搭锁盖, VWR®
样品盒,带搭锁盖, VWR®
PP,半透明.
  • 提供无菌和非无菌版本
  • 凸出刻度
  • 防泄漏搭锁盖
锥形容器,用于样品收集、存储和运输。
 : *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Product Family Options
  • 顺序
    容量
    高度
    Type
    顶部直径/底部直径
    包装规格
  • 01
    200 ml
    88 mm
    单独的搭锁盖
    62/54 mm
    纸箱,每箱660个
    1 * 660 件
    1 * 660 件 - ¥4,907.00
    ¥4,907.00
    1 * 660 件
       ¥4,907.00
  • 02
    200 ml
    88 mm
    装配的搭锁盖,无菌
    62/54 mm
    纸箱,每箱220个
    1 * 220 件
    1 * 220 件 - ¥2,671.00
    ¥2,671.00
    1 * 220 件
       ¥2,671.00
  • 03
    400 ml
    100 mm
    单独的搭锁盖
    85/72 mm
    纸箱,每箱460个
    1 * 460 件
    1 * 460 件 - ¥5,835.00
    ¥5,835.00
    1 * 460 件
       ¥5,835.00
  • 04
    400 ml
    100 mm
    装配的搭锁盖,无菌
    85/72 mm
    纸箱,每箱185个
    1 * 185 件
    1 * 185 件 - ¥3,938.00
    ¥3,938.00
    1 * 185 件
       ¥3,938.00
  • 05
    1000 ml
    130 mm
    独立的卡扣式盖子
    105/96 mm
    1 * 250 件
    1 * 250 件 - ¥6,135.00
    ¥6,135.00
    1 * 250 件
       ¥6,135.00
  • 06
    1000 ml
    130 mm
    装配的搭锁盖,无菌
    105/96 mm
    纸箱,每箱80个
    1 * 80 件
    1 * 80 件 - ¥3,616.00
    ¥3,616.00
    1 * 80 件
       ¥3,616.00