ContactUsLinkComponent
Reversed phase HPLC columns, PRP-h5
undefined
Reversed phase HPLC columns, PRP-h5
  • Catalog No:
  • HAMI79271
  • HAMI79270
  • HAMI79278
  • HAMI79277
  • HAMI79268
  • HAMI79267
  • HAMI79274
  • HAMI79263
  • HAMI79273
  • HAMI79272
  • HAMI79262
  • HAMI79261
  • 最大压力:
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • 5000 psi
  • pH 范围:
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 1 - 13
  • 温度限值:
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C
  • 5 - 85 °C