Orders LinkContactUsLinkComponent
Raschig rings
Raschig rings
Raschig rings
Raschig rings
Soda lime glass.
  • For packing columns
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance
Product Family Options
  • 顺序
    说明
    外径
    高度
  • 02
    Raschig ring
    4 mm
    4 mm
    1 * 1 千克
    1 * 1 千克
  • 05
    Raschig ring
    8 mm
    8 mm
    1 * 1 千克
    1 * 1 千克