防护服,PP,带风帽
防护服采用非编织PP制作。
- 头套、长袖和长裤腿
- 弹性腰部、腕部和脚踝
- 结合缝和拉链拉紧
重量:40 g/m²
颜色:白色
防护服采用非编织PP制作。
- 头套、长袖和长裤腿
- 弹性腰部、腕部和脚踝
- 结合缝和拉链拉紧
重量:40 g/m²
颜色:白色
- Catalog No:
- VWRI113-8261
- VWRI113-8262
- VWRI113-8263
- VWRI113-8264
- VWRI113-8293
- Garment application:
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- 重量:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Product Family Options
- 顺序颜色衣服尺寸
Specifications
Cat. No.VWRI113-8261Garment applicationGeneral Purpose|Industrial重量40 g/m²Specifications
Cat. No.VWRI113-8262Garment applicationGeneral Purpose|Industrial重量40 g/m²Specifications
Cat. No.VWRI113-8263Garment applicationGeneral Purpose|Industrial重量40 g/m²Specifications
Cat. No.VWRI113-8264Garment applicationGeneral Purpose|Industrial重量40 g/m²Specifications
Cat. No.VWRI113-8293Garment applicationGeneral Purpose|Industrial重量40 g/m²