访客罩衫,LDPE/LLDPE,一次性
白色, One size, 125 cm
VWRI113-8265
该一次性罩衫采用65% LDPE和35% LLDPE混合材料制成.
- 高度耐化学腐蚀
- 有效防尘、防水和防油
- 直筒袖口、按扣固定,带帽
长度:1250 mm
重量:12,5 g
颜色:白色
*通用尺寸
- 衣服尺寸:One size
- 颜色:白色
- 长度:125 cm
- 重量:12,5 g
- Cat. No.:VWRI113-8265
- 关闭类型:带按扣紧固
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Gender:中性