实验室服,PP,一次性,弹性手腕
供应商: VWR Collection
关于此项目
一次性实验室服,非编织PP制造,锥形衣领,两侧有口袋。非常适用于一般应用。
- 结合缝
- 弹性手腕
- 扣上纽扣或拉上拉链 (113-0733)
- 两个口袋
长度:1020 mm;870 mm(袖子)
密度:40 g/m²
颜色:白色
4 Options Available Below
Product Details & Documents
一次性实验室服,非编织PP制造,锥形衣领,两侧有口袋。非常适用于一般应用。
- 结合缝
- 弹性手腕
- 扣上纽扣或拉上拉链 (113-0733)
- 两个口袋
长度:1020 mm;870 mm(袖子)
密度:40 g/m²
颜色:白色
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI113-8272
- VWRI113-8273
- VWRI113-8274
- VWRI113-8271
- 袋:
- 带口袋
- 带口袋
- 带口袋
- 带口袋
- Gender:
- 中性
- 中性
- 中性
- 中性
- Garment application:
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- 重量:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明颜色衣服尺寸长度可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8272袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory重量40 g/m² - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8273袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory重量40 g/m² - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8274袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory重量40 g/m² - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8271袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory重量40 g/m²