实验服,PP/PE,一次性
供应商: VWR Collection
关于此项目
该款一次性实验服采用带PE(24 g/m²)层压的PP(48 g/m²)材料制成。有两个口袋可选(一个胸部口袋和一个低位口袋)。
- 防水
- 锥形领,滚边缝
- 按扣固定和腕部松紧设计
- 独立包装(1件/塑料袋)
密度:48 g/m²
长度:1020 mm;870 mm(袖)
颜色:白色
3 Options Available Below
Product Details & Documents
该款一次性实验服采用带PE(24 g/m²)层压的PP(48 g/m²)材料制成。有两个口袋可选(一个胸部口袋和一个低位口袋)。
- 防水
- 锥形领,滚边缝
- 按扣固定和腕部松紧设计
- 独立包装(1件/塑料袋)
密度:48 g/m²
长度:1020 mm;870 mm(袖)
颜色:白色
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- VWRI113-8266
- VWRI113-8267
- VWRI113-8268
- 关闭类型:
- 带按扣紧固
- 带按扣紧固
- 带按扣紧固
- 袋:
- 带口袋
- 带口袋
- 带口袋
- Gender:
- 中性
- 中性
- 中性
- Garment application:
- General Purpose|Laboratory|Food
- General Purpose|Laboratory|Food
- General Purpose|Laboratory|Food
- 重量:
- 48 g/m²
- 48 g/m²
- 48 g/m²
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序颜色衣服尺寸长度可用库存Price
- 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8266关闭类型带按扣紧固袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory|Food重量48 g/m² - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8267关闭类型带按扣紧固袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory|Food重量48 g/m² - 规格:
More
Specifications
Cat. No.VWRI113-8268关闭类型带按扣紧固袋带口袋Gender中性Garment applicationGeneral Purpose|Laboratory|Food重量48 g/m²