涂布棒,T形
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
PS,无菌 用于将液体散布并分散到琼脂培养板表面上。用于在水、牛奶和其它液体样品上进行细菌(例如,CFU)板计数。
- 光滑的圆形表面,可防止切割或刨削琼脂。
- T形,确保散布时施加均匀的压力
3 Options Available Below
Product Details & Documents
PS,无菌 用于将液体散布并分散到琼脂培养板表面上。用于在水、牛奶和其它液体样品上进行细菌(例如,CFU)板计数。
- 光滑的圆形表面,可防止切割或刨削琼脂。
- T形,确保散布时施加均匀的压力
Documents
CoC VWR Spreaders, T-Shaped.pdf
Conformity declaration
CoC_Spreaders, T-shaped, Sterile CoC_VWRI612-2651_1824942 CoC_VWRI612-2651_1920198 COC_VWRI612-2651_1922394 CoC_VWRI612-2651_2014269
More
TDS_VWR_SPREADERS_T_SHAPED