Orders LinkContactUsLinkComponent
涂布棒,L型,一次性
涂布棒,L型,一次性
涂布棒,L型,一次性
涂布棒,L型,一次性
PS,无菌
涂布棒的底部表面完全光滑,呈圆形,无毛边、无缺陷。可把液体样本均匀涂布在琼脂平板上,而不会刺穿或划破培养基
  • 经表面处理,可提高液滴的粘附力
  • 无细胞毒素灭菌
  • 经γ射线消毒
尺寸:总长145 mm (±1 mm);
涂布棒长38mm(±0,5 mm)
Product Family Options
  • 说明
    颜色
    包装规格
  • L型涂布棒
    蓝色
    独立包装
    1 * 500 件
    1 * 500 件 - ¥3,485.00
    ¥3,485.00
    1 * 500 件
       ¥3,485.00
  • L型涂布棒
    蓝色
    5个/袋
    1 * 1.000 件
    1 * 1.000 件 - ¥2,773.00
    ¥2,773.00
    1 * 1.000 件
       ¥2,773.00