一次性称量舟, VWR®
供应商: VWR Collection
Jump to:
关于此项目
PS材质,钻石型
- 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
- 可承受70℃的温度
表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。
Packaging: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。
20 Options Available Below
Product Details & Documents
PS材质,钻石型
- 底部宽阔、平坦,可避免翻倒
- 可承受70℃的温度
表面光滑,样品倒出准确,样品损失最小化。 非常适合与微波炉和水分分析仪一同使用。
Packaging: 称量船在洁净室中生产并包装与塑料袋中。
Documents
Product Family Options
标准
产品信息
抗静电