VWR®, 高型烧杯
Supplier: VWR Collection
Jump to:
About this item
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
10 Options Available Below
Product Details & Documents
3.3级硼硅玻璃,带注口
- 耐化学性极好
- 耐高温
- 可高温高压灭菌
经济型,可用于各种实验室应用。带容积刻度和标签区。
DIN 12331, ISO 3819
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Product Family Options
Product Information
- 顺序容量高度外径AvailabilityPrice