ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C18
undefined
HPLC columns, Poroshell 120 EC-C18
  • Catalog No:
  • HEWL691975-902
  • HEWL693975-902
  • 碳负载:
  • 10%
  • 10%
  • 加端盖的:
  • 最大压力:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH 范围:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 表面积:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 温度限值:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 美国药典代码:
  • L1
  • L1