Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
  • Highly resistant against chemicals
  • High temperature resistance
  • Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Product Family Options
  • 顺序
    容量
    底座
    直径×高度
    颜色
    Cap included
    盖尺寸
    Cap material
    盖颜色
    隔膜
  • 01
    2,00 ml
    Flat bottom
    12×35 mm
    透明
    8-425
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥787.00
    ¥787.00
    1 * 144 件
       ¥787.00
  • 02
    4,00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    透明
    13-425
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥898.00
    ¥898.00
    1 * 144 件
       ¥898.00
  • 03
    6,00 ml
    Flat bottom
    16×50 mm
    透明
    13-425
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥887.00
    ¥887.00
    1 * 144 件
       ¥887.00
  • 04
    8,00 ml
    Flat bottom
    17×60 mm
    透明
    15-425
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥1,122.00
    ¥1,122.00
    1 * 144 件
       ¥1,122.00
  • 05
    12,00 ml
    Flat bottom
    19×65 mm
    透明
    15-425
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥1,108.00
    ¥1,108.00
    1 * 144 件
       ¥1,108.00
  • 06
    16,00 ml
    Flat bottom
    21×70 mm
    透明
    18-400
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥1,348.00
    ¥1,348.00
    1 * 144 件
       ¥1,348.00
  • 07
    24,00 ml
    Flat bottom
    23×85 mm
    透明
    20-400
    PP
    Colour-21390420|Colour-21390392
    PTFE liner
    1 * 144 件
    1 * 144 件 - ¥1,572.00
    ¥1,572.00
    1 * 144 件
       ¥1,572.00