ContactUsLinkComponent
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
证书
undefined
Abaque™ Buna-N (FDA liner) Replacement Hose
规格
  • 透明度:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 0,755 m (2,47 ft.)
  • 1,82 m (5,97 ft.)
  • 1,25 m (4,1 ft.)
  • 最大压力:
  • 16 bar (235 psi)
  • 16 bar (235 psi)
  • 16 bar (235 psi)
  • 最高温度:
  • 80 °C (175 °F)
  • 80 °C (175 °F)
  • 80 °C (175 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • 工作压力:
  • 235 psi
  • 235 psi
  • 235 psi
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格