Orders LinkContactUsLinkComponent
带远程控制的 Masterflex® 数字式齿轮驱动器,Avantor®
Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head; Remote capable, No plug, 4212 ml/min, 3600 rpm, 21,6 cm, 25,4 cm, 21,6 cm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
目录编号 MFLA75211-70
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
带远程控制的 Masterflex® 数字式齿轮驱动器,Avantor®
目录编号 MFLA75211-70
2 year warranty
CE Compliant
ETL listed
带远程控制的 Masterflex® 数字式齿轮驱动器,Avantor®
带远程控制的 Masterflex® 数字式齿轮驱动器,Avantor®
Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head; Remote capable, No plug, 4212 ml/min, 3600 rpm, 21,6 cm, 25,4 cm, 21,6 cm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
Price
询价
Log in 查看库存
1 * 1 件
Product Details & Documents
界面更大、更明亮,设置和操作更轻松!
  • 图形 LCD 可显示四种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 符合 IP33 等级,可确保防喷溅和防尘性能
  • 可与 Micropump® A 卡口泵头组合使用,实现无脉冲流动
  • 可堆叠多达三个驱动器,最大限度节省工作台空间
  • 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制
这种驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单,非常适用于自动化过程应用。该驱动器可在多个分配循环之间设置时间间隔,实现免手持分配。批次计数功能可进行倒计时并显示已完成批次。累计体积功能使您能够对多个循环期间分配的总体积进行跟踪。
远程控制选项包括:速度控制输入 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;转速计输出 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V。泵送方向和启动/停止/清洗等均要求集电极开路或触点闭合。
可通过直观的多语言 LCD 前面板或用于免手持开/关控制的可选脚踏开关 07523-92 对这些精密驱动器进行轻松操作。IP33 防护等级外壳可保护内部组件免受损坏。
Delivery information: 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
规格
  • Maximum Flow Rate:
    4212 ml/min
  • Power:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
  • 说明:
    Digital Drive for Micropump A-Mount Pump Head; Remote capable
  • 高度:
    21,6 cm
  • 长度:
    25,4 cm
  • 宽度:
    21,6 cm
  • Electrical plug type:
    No plug
  • Max. motor RPM:
    3600 rpm
  • 最高温度:
    40 °C (104 °F)
  • Cat. No.:
    MFLA75211-70
  • Motor hp:
    1/10
  • 质保:
    2 years
  • Motor enclosure type:
    PMDC
  • Enclosure IP rating:
    IP 33
  • Min. motor RPM:
    36 rpm
  • Duty cycle continuous:
    Yes
  • UL(US) regulatory approval:
    Yes
  • ETL regulatory approval:
    Yes
  • 可逆:
    +
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-92
    Footswitch, momentary start/stop, DB25, 6' cable
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07523-94
    DB25 Male connector; for creating your own cable