ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 小型变速泵,Avantor®
Masterflex® L/S® 小型变速泵,Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® L/S® 小型变速泵,Avantor®
Specifications
  • 型号:
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-20
  • 77240-20
  • 77240-30
  • 77240-30
  • 通道数量:
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 滚筒数量:
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 控制类型:
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Analog
  • Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Variable-Speed Analog
  • Min. flow rate per channel:
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • 1,8 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 220 ml/min
  • 220 ml/min
  • 118 ml/min
  • 118 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • IP 22
  • 准确度:
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • ±5%
  • Anti-drip:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Cloud connected:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Digital dispensing:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 驱动器:
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • Analog Miniflex
  • 负载循环:
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. RPM:
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • 35 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Start/stop via contact closure
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S® 13, 14, 16, 25
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • L/S 13, L/S 14, L/S 16
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 频率:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 电压:
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
Specifications
Related Information