Masterflex® I/P® Digital Process Pump Systems
关于此项目
精密数字驱动器有三种分配模式和精密低维护电机。
- 随附泵管的流量范围为 0.001 LPM 至 8.0 LPM
- 外壳防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66)
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
- 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
- 通过防水连接进行遥控
- – 速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节
- – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
- – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
- – 转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路之间进行调节
这些泵系统提供坚固的性能和精确的数字控制。非常适用于实验室、生产和工业环境(其中包括制药、食品&饮料、乳制品、化学品、制造和水处理)中的流体输送、分配和计量应用。外壳的防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66),完全密封,易于清洗,能耐受常用的洗涤液和消毒液。
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。选择泵管尺寸,输入所需流速 — 用所需转速驱动锁。
Delivery information: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头
7 Options Available Below
Product Details & Documents
精密数字驱动器有三种分配模式和精密低维护电机。
- 随附泵管的流量范围为 0.001 LPM 至 8.0 LPM
- 外壳防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66)
- LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
- 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
- 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
- 双向电机 — 泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
- 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
- 通过防水连接进行遥控
- – 速度控制输入:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节
- – 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合
- – 运行/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合
- – 转速计输出:可在 0 至 20mA,4 至 20mA,0 至 10 V,或集电极开路之间进行调节
这些泵系统提供坚固的性能和精确的数字控制。非常适用于实验室、生产和工业环境(其中包括制药、食品&饮料、乳制品、化学品、制造和水处理)中的流体输送、分配和计量应用。外壳的防冲洗等级为 NEMA 4X (IP66),完全密封,易于清洗,能耐受常用的洗涤液和消毒液。
这些精密驱动器具有可编程的分配间隔,可设置分配周期之间的延迟肌腱,方便实现按时间或按体积进行自动化加样。可编程的校准可确保分配和显示精度 — 驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。选择泵管尺寸,输入所需流速 — 用所需转速驱动锁。
Delivery information: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- MFLA77964-30-AU
- MFLA77964-30
- MFLA77964-30-USS
- MFLA77964-20
- MFLA77964-20-USS
- MFLA77964-38-USS
- MFLA77964-28-USS
- 型号:
- 77964-30
- 77964-30
- 77964-30
- 77964-20
- 77964-20
- 77964-38
- 77964-28
- 通道数量:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 滚筒数量:
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 控制类型:
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Min. flow rate per channel:
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min
- 8000 ml/min (8 L/min)
- 最小流速:
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- 1 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- IP 66
- 准确度:
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- ±0,1%
- Anti-drip:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Cloud connected:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Digital dispensing:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 驱动器:
- 77420-20 (I/P® Digital Drive)
- 77420-20 (I/P® Digital Drive)
- 77420-20 (I/P® Digital Drive)
- 77420-10 (I/P® Digital Drive)
- 77420-10 (I/P® Digital Drive)
- 77420-28 (I/P® Digital Drive with Open-Head Sensor)
- 77420-18 (I/P® Digital Drive with Open-Head Sensor)
- 负载循环:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- 0,1 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- Yes
- Yes
- Pump series:
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- Remote I/O:
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 管:
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)
- 06434-73, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, I/P® 73 )
- 06434-73, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, I/P® 73 )
- Tubing sizes accepted:
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 电流:
- 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V
- 4,5 / 2,5 A
- 4,5 / 2,5 A
- 频率:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 电压:
- 115/230 VAC
- 115/230 VAC
- 115/230 VAC
- 115/230 VAC
- 115/230 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 质保:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明Electrical plug typeMaximum Flow RateHousing material泵压头高度长度宽度Max. RPM可用库存Price
- 01I/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmAU8000 ml/minPowder-coated steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)327,2 mm500,1 mm282,7 mm650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-30-AU型号77964-30通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-20 (I/P® Digital Drive)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V频率50/60 Hz电压115/230 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 08I/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmNo plug8000 ml/minPowder-coated steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)327,2 mm500,1 mm282,7 mm650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-30型号77964-30通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-20 (I/P® Digital Drive)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V频率50/60 Hz电压115/230 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 11I/P Powder-Coat Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmUSS8000 ml/minPowder-coated steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)32,72 cm50,01 cm28,27 cm650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-30-USS型号77964-30通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-20 (I/P® Digital Drive)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V频率50/60 Hz电压115/230 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 19I/P Stainless Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmNo plug8000 ml/minStainless steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)327,2 mm500,1 mm282,7 mm650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-20型号77964-20通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-10 (I/P® Digital Drive)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V频率50/60 Hz电压115/230 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 22I/P Stainless Steel Process Pump w/ Easy-Load Head; 650 rpmUSS8000 ml/minStainless steel77602-10 (I/P® Easy-Load Pump Head)32,72 cm50,01 cm28,27 cm650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-20-USS型号77964-20通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-10 (I/P® Digital Drive)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorNoPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10-ft (C-FLEX® Ultra, I/P® 73)Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 A @ 115 V; 2,5 A @ 230 V频率50/60 Hz电压115/230 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 33Powder-Coat Digital Process Pump with Open-Head Sensor and Easy-Load Head; 650 rpmUSS8000 ml/minPowder-coated steel77602-30 (I/P® Easy-Load® Head with Open-Head Sensor)650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-38-USS型号77964-38通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-28 (I/P® Digital Drive with Open-Head Sensor)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorYesPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, I/P® 73 )Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 / 2,5 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown - 44Stainless Digital Process Pump with Open-Head Sensor and Easy-Load Head; 650 rpmUSS8000 ml/minStainless steel77602-30 (I/P® Easy-Load® Head with Open-Head Sensor)650 rpmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown
More
Specifications
Cat. No.MFLA77964-28-USS型号77964-28通道数量1滚筒数量3控制类型Variable-Speed DigitalMin. flow rate per channel1 ml/minMax. flow rate per channel8000 ml/min (8 L/min)最小流速1 ml/minDrive IP ratingIP 66准确度±0,1%Anti-dripYesCloud connectedNoDigital dispensingYes驱动器77420-18 (I/P® Digital Drive with Open-Head Sensor)负载循环ContinuousMin. RPM0,1 rpmOpen-head sensorYesPump seriesI/PRemote I/O0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closureReversible motorYes管06434-73, 10 ft (C-FLEX ULTRA®, I/P® 73 )Tubing sizes acceptedI/P® 26, 73, 82Washdown capableYes电流4,5 / 2,5 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE CompliantIP66 washdown