ContactUsLinkComponent
CPC® AseptiQuik® S Series Genderless Aseptic Connectors, Low Flow
CPC® AseptiQuik® S Series Genderless Aseptic Connectors, Low Flow
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
证书
undefined
CPC® AseptiQuik® S Series Genderless Aseptic Connectors, Low Flow
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
规格
  • 最大运行压力:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 最高温度:
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 最小温度:
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • 4 °C (39 °F)
  • Seal material:
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • Platinim-cured silicone
  • 灭菌:
  • Autoclave or gamma
  • Gamma
  • Autoclave or gamma
  • Gamma
  • Autoclave or gamma
  • Gamma
规格