Masterflex® Tygon ® E-3603 非DEHP真空管,Avantor®
Supplier: MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
About this item
Won't crack or oxidize.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
材质: Tygon® E-3603 真空型
应用范围: 一般实验室、食品和饮料、生物制药。73°F (23°C) 温度下 29.9” Hg (760 mm Hg) 真空服务。
特点: 非 DEHP,不含邻苯二甲酸酯的增塑剂。柔韧、可生物降解、抗开裂、无毒、无氧化性。透明。
认证: USP VI 类和 NSF 51
温度范围: 脆化温度为 –51F (–46°C)。
灭菌: 环氧乙烷或 250°F (121°C)、15 psi (1 bar) 下高压灭菌 30 分钟。
- Environmentally Preferable:
Specifications
- 型号:
- 06414-10
- 06414-20
- 06414-30
- 06414-40
- 06414-55
- 透明度:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 最大压力:
- 4,8 bar (69 psi)
- 3,7 bar (53 psi)
- 3,2 bar (47 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 3 bar (43 psi)
- 最高温度:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 最大真空度:
- 759 mm Hg (29,9" Hg)
- 759 mm Hg (29,9" Hg)
- 759 mm Hg (29,9" Hg)
- 759 mm Hg (29,9" Hg)
- 759 mm Hg (29,9" Hg)
- 最小温度:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Regulatory approvals:
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- 工作压力:
- 4,8 bar (69 psi)
- 3,7 bar (53 psi)
- 3,2 bar (47 psi)
- 3,1 bar (45 psi)
- 3 bar (43 psi)