Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P®精密Tygon E-Lab(E-3603)泵管,用于Masterflex®泵,Avantor®
Masterflex® I/P®精密Tygon E-Lab(E-3603)泵管,用于Masterflex®泵,Avantor®
Masterflex® I/P®精密Tygon E-Lab(E-3603)泵管,用于Masterflex®泵,Avantor®
Masterflex® I/P®精密Tygon E-Lab(E-3603)泵管,用于Masterflex®泵,Avantor®
Masterflex® I/P®精密Tygon E-Lab(E-3603)泵管,用于Masterflex®泵,Avantor®
非常适用于一般传输应用。
  • 透明,便于监控
  • 无毒、抗老化、无氧化性
与标准型和 Easy-Load 泵头兼容。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
  • 型号:
  • 06509-26
  • 06509-73
  • 06509-82
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 最小温度:
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • 最高温度:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 最大真空度:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 7 m (23 ft.)
  • 质保:
  • 1 year
  • Out of box
Product Family Options
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    Tubing material
    I/P Masterflex tubing size
    Hose barb size
    Maximum Flow Rate
  • 01
    Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 26, 50 ft.
    6,40 mm (0,252")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    26
    0,25"
    4000 ml/min
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06509-26
    型号
    06509-26
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,7 bar (40 psi)
    最小温度
    –46 °C (–51 °F)
    最高温度
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    0 °C (32 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    40 °C (104 °F)
    最大真空度
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    I/P
    Regulatory approvals
    ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave, Ethylene Oxide
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
    质保
    CE certificate
  • 02
    Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 73, 50 ft.
    9,50 mm (0,374")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    73
    0,375"
    8000 ml/min
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06509-73
    型号
    06509-73
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,7 bar (40 psi)
    最小温度
    –46 °C (–51 °F)
    最高温度
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    0 °C (32 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    40 °C (104 °F)
    最大真空度
    660 mm Hg (26" Hg)
    Pump series
    I/P
    Regulatory approvals
    ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave, Ethylene Oxide
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Suction lift H₂O
    8,8 m (29 ft.)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 03
    Tygon E-Lab (E-3603) Pump Tubing, I/P 82, 50 ft.
    12,70 mm (0,500")
    Tygon® E-Lab (E-3603)
    82
    0,5"
    13000 ml/min
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06509-82
    型号
    06509-82
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    1,4 bar (20 psi)
    最小温度
    –46 °C (–51 °F)
    最高温度
    74 °C (165 °F)
    Min. temperature (dynamic)
    0 °C (32 °F)
    Max. temperature (dynamic)
    40 °C (104 °F)
    最大真空度
    510 mm Hg (20" Hg)
    Pump series
    I/P
    Regulatory approvals
    ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave, Ethylene Oxide
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    Suction lift H₂O
    7 m (23 ft.)
    质保
    Out of box
    CE certificate
Accessories
  •  
    顺序
    说明
    材质
  • MFLA06832-06
    5
    Acetal Copolymer Hose Clamps, White, 0,449" x 0,511", 100/pack
    乙缩醛
    1 * 100 件