Masterflex® 带台式控制器的L/S®精密分体式驱动器,Avantor®
关于此项目
分体式驱动器让您能在方便的位置放置电机和控制器,是有限空间,通风橱或隔离箱的理想选择。
- 流速范围:0.06 至 3400 mL/min(取决于驱动器转速和泵管尺寸)
- 三位数字 LED 显示屏显示电机转速 — 速度设定一目了然
- 薄膜键盘,方便从前端控制速度、方向以及开始/停止
更多功能
双向电机;泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
LED 指示灯可确认电机方向
电机性能强大,可叠放 2 或 4 个泵头以提高流速,胜任多通道应用
独立的速度和电源(开/关)控制;在打开/关闭泵的同时保持速度设置
±0.25% 速度控制;保证液体测量和转移的准确性和可重复性
通过驱动器背部的 DB9 母接头实现远程控制:速度控制输入:4 至 20 mA 或 0 至 10 V;通过集电极开路或触点闭合改变泵方向 (CW/CCW);通过集电极开路或触点闭合进行启动/停止控制
防冲溅 ABS 塑料控制器外壳为 IP33 防护等级;驱动器外壳为带环氧树脂涂层的钢材,防护等级为 IP33
使用 6 ft (1.8 m) 电缆连接驱动器和控制器;使用可选延长电缆 07557-51 延长至 15 ft (4.6 m)
L/S® 分体式驱动器采用双向泵,电机可与控制器分离,操作灵活。这些高准确度的分体式驱动器配有性能强大的电机、速度显示屏和 ±0.25% 的速度控制,能够实现精确的流量调节 — 是计量应用的理想选择。
: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22插座。这些型号会随附指定国家的插头/电线套装;敬请在订购时注明最终目的国。
5 Options Available Below
Product Details & Documents
分体式驱动器让您能在方便的位置放置电机和控制器,是有限空间,通风橱或隔离箱的理想选择。
- 流速范围:0.06 至 3400 mL/min(取决于驱动器转速和泵管尺寸)
- 三位数字 LED 显示屏显示电机转速 — 速度设定一目了然
- 薄膜键盘,方便从前端控制速度、方向以及开始/停止
更多功能
双向电机;泵送前后进行冲洗操作;以任意方向泵送液体
LED 指示灯可确认电机方向
电机性能强大,可叠放 2 或 4 个泵头以提高流速,胜任多通道应用
独立的速度和电源(开/关)控制;在打开/关闭泵的同时保持速度设置
±0.25% 速度控制;保证液体测量和转移的准确性和可重复性
通过驱动器背部的 DB9 母接头实现远程控制:速度控制输入:4 至 20 mA 或 0 至 10 V;通过集电极开路或触点闭合改变泵方向 (CW/CCW);通过集电极开路或触点闭合进行启动/停止控制
防冲溅 ABS 塑料控制器外壳为 IP33 防护等级;驱动器外壳为带环氧树脂涂层的钢材,防护等级为 IP33
使用 6 ft (1.8 m) 电缆连接驱动器和控制器;使用可选延长电缆 07557-51 延长至 15 ft (4.6 m)
L/S® 分体式驱动器采用双向泵,电机可与控制器分离,操作灵活。这些高准确度的分体式驱动器配有性能强大的电机、速度显示屏和 ±0.25% 的速度控制,能够实现精确的流量调节 — 是计量应用的理想选择。
: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22插座。这些型号会随附指定国家的插头/电线套装;敬请在订购时注明最终目的国。
Specifications for Product Family
规格
- 型号:
- 07557-00
- 07557-00
- 07557-10
- 07557-10
- 07557-10
- Cloud connected:
- No
- No
- No
- No
- No
- Controller height:
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- 140 mm (5,5")
- Controller IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Controller length:
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- 263 mm (10,3437")
- Controller width:
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- 211 mm (8,3281")
- 控制类型:
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital Variable Speed
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- No
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Min. RPM:
- 6 rpm
- 6 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 1 rpm
- 电机:
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- 75 W
- Motor height:
- 115 mm (4,5")
- 115 mm (4,5")
- 115 mm (4,5")
- 115 mm (4,5")
- 115 mm (4,5")
- Motor hp:
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- 1/10
- Motor IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Motor length:
- 273 mm (10,75")
- 273 mm (10,75")
- 273 mm (10,75")
- 273 mm (10,75")
- 273 mm (10,75")
- Motor width:
- 97 mm (3,7968")
- 97 mm (3,7968")
- 97 mm (3,7968")
- 97 mm (3,7968")
- 97 mm (3,7968")
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 速度:
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Variable
- Speed control:
- 0,25%
- 0,25%
- 0,25%
- 0,25%
- 0,25%
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- 电流:
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 2,2 A
- 频率:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 电压:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 质保:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明Electrical plug typeNo. of pump heads acceptedMaximum Flow RateMax. RPMHousing materialPower可用库存Price
- 04L/S Precision Modular Drive w/ Remote I/O; 600 rpmNo plug23400 ml/min600 rpmABS plastic and aluminium controller; painted steel drive90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 ALog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLA07557-00型号07557-00Cloud connectedNoController height140 mm (5,5")Controller IP ratingIP 33Controller length263 mm (10,3437")Controller width211 mm (8,3281")控制类型Digital Variable SpeedDigital dispensingNoDrive IP ratingIP 33Min. RPM6 rpm电机75 WMotor height115 mm (4,5")Motor hp1/10Motor IP ratingIP 33Motor length273 mm (10,75")Motor width97 mm (3,7968")Open-head sensorNoPump seriesL/SRemote I/O4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYes速度VariableSpeed control0,25%Type of pump heads acceptedStandard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, CytoflowWashdown capableNo电流2,2 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE Compliant - 11L/S Precision Modular Drive w/ Remote I/O; 600 rpmUSS23400 ml/min600 rpmABS plastic and aluminium controller; painted steel drive90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 ALog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLA07557-00-USS型号07557-00Cloud connectedNoController height140 mm (5,5")Controller IP ratingIP 33Controller length263 mm (10,3437")Controller width211 mm (8,3281")控制类型Digital Variable SpeedDigital dispensingNoDrive IP ratingIP 33Min. RPM6 rpm电机75 WMotor height115 mm (4,5")Motor hp1/10Motor IP ratingIP 33Motor length273 mm (10,75")Motor width97 mm (3,7968")Open-head sensorNoPump seriesL/SRemote I/O4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYes速度VariableSpeed control0,25%Type of pump heads acceptedStandard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, CytoflowWashdown capableNo电流2,2 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE Compliant - 12L/S Precision Modular Drive w/ Remote I/O; 100 rpmAU4580 ml/min100 rpmABS plastic and aluminium controller; painted steel drive90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 ALog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLA07557-10-AU型号07557-10Cloud connectedNoController height140 mm (5,5")Controller IP ratingIP 33Controller length263 mm (10,3437")Controller width211 mm (8,3281")控制类型Digital Variable SpeedDigital dispensingNoDrive IP ratingIP 33Min. RPM1 rpm电机75 WMotor height115 mm (4,5")Motor hp1/10Motor IP ratingIP 33Motor length273 mm (10,75")Motor width97 mm (3,7968")Open-head sensorNoPump seriesL/SRemote I/O4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYes速度VariableSpeed control0,25%Type of pump heads acceptedStandard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, CytoflowWashdown capableNo电流2,2 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE Compliant - 15L/S Precision Modular Drive w/ Remote I/O; 100 rpmNo plug4580 ml/min100 rpmABS plastic and aluminium controller; painted steel drive90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 ALog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLA07557-10型号07557-10Cloud connectedNoController height140 mm (5,5")Controller IP ratingIP 33Controller length263 mm (10,3437")Controller width211 mm (8,3281")控制类型Digital Variable SpeedDigital dispensingNoDrive IP ratingIP 33Min. RPM1 rpm电机75 WMotor height115 mm (4,5")Motor hp1/10Motor IP ratingIP 33Motor length273 mm (10,75")Motor width97 mm (3,7968")Open-head sensorNoPump seriesL/SRemote I/O4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYes速度VariableSpeed control0,25%Type of pump heads acceptedStandard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, CytoflowWashdown capableNo电流2,2 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE Compliant - 22L/S Precision Modular Drive w/ Remote I/O; 100 rpmUSS4580 ml/min100 rpmABS plastic and aluminium controller; painted steel drive90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 ALog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyCE Compliant
More
Specifications
Cat. No.MFLA07557-10-USS型号07557-10Cloud connectedNoController height140 mm (5,5")Controller IP ratingIP 33Controller length263 mm (10,3437")Controller width211 mm (8,3281")控制类型Digital Variable SpeedDigital dispensingNoDrive IP ratingIP 33Min. RPM1 rpm电机75 WMotor height115 mm (4,5")Motor hp1/10Motor IP ratingIP 33Motor length273 mm (10,75")Motor width97 mm (3,7968")Open-head sensorNoPump seriesL/SRemote I/O4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYes速度VariableSpeed control0,25%Type of pump heads acceptedStandard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, CytoflowWashdown capableNo电流2,2 A频率50/60 Hz电压90 - 260 VAC质保2 years2 year warrantyCE Compliant