L/S®高性能精密E-LFL泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
证书
关于此项目
适合严苛应用的高性能泵管。
- 无毒、非溶血,生物相容性优异
- 所有 Tygon 材质中寿命最长
- 泵送的持续压力高达 40 psi
- 低萃取率和低气体渗透性
- 符合 USP VI 类标准,符合 FDA 规定
应用范围:常规实验室用途;配合使用蠕动管泵,使用寿命更长。
特点:使用寿命长,不会老化或氧化,与玻璃和金属结合紧密,弯曲弧度小,无毒、透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Environmentally Preferable:
规格
- 型号:
- 06440-15
- 06440-24
- 06440-36
- 06440-35
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 最大压力:
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 最小温度:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- 最高温度:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 最大真空度:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- 灭菌:
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)