Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 基本型触摸屏注射泵,Avantor®
Masterflex® 基本型触摸屏注射泵,Avantor®
Certificates
Masterflex® 基本型触摸屏注射泵,Avantor®
6 Options Available Below
Product Details & Documents
这款注射泵采用触摸屏设计,成本效益较高,最多可容纳两个注射器。
  • 精度为 ±0.5%,再现性为 ±0.05%
  • 全彩色触摸屏
  • 高精度流体计量
  • 适用于容量为 0.5 µL 至 60 mL(但 74905-08 型号最大为 10 mL)的任何制造商注射器 — 玻璃、不锈钢或塑料
  • 使用集成 RS-485 可菊链串接多个泵
这些基本型注射泵提供了通常只有更加昂贵的型号才具有的功能。采用直观的触摸屏显示器,便于您查看所有运行参数,轻松创建和调用各种配置。前面板 LED 指示灯可指示泵正在运行中 — 从房间另一侧即可轻松观看。
提供的型号包括:单/双注射器只注射泵,以及单/双注射器注射/抽取泵。应用范围包括:微流体、新药研发、纳米流体、流式细胞仪、质量规格校准液、有机合成、表面等离子体共振和电子旋转。
SKU 兼容注射器数目:
74905-02 为 1 只注射器
74905-06 为 2 只注射器
74905-04 为 1 只注射器
74905-08 为 2 只注射器
 : 美国标准电源线
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 74905-02
  • 74905-04
  • 74905-06
  • 74905-08
  • 74905-12
  • 74905-34
  • 准确度:
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • ±0,5%
  • Linear force:
  • 30 lbs.
  • 30 lbs.
  • 30 lbs.
  • 30 lbs.
  • 30 lbs.
  • 11 lbs.
  • 输出:
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • USB, ; 15 pin D-sub connector
  • 可重现性:
  • ±0,05%
  • ±0,05%
  • ±0,05%
  • ±0,05%
  • ±0,05%
  • ±0,05%
  • Syringe size accepted:
  • 0,5 µl - 60 ml
  • 0,5 µl - 60 ml
  • 0,5 µl - 10 ml
  • 0,5 µl - 10 ml
  • 0,5 µl - 10 ml
  • 0,5 µl - 1000 µl
  • Syringe travel rate:
  • <190,8"
  • <190,8"
  • <190,8"
  • <190,8"
  • <190,8"
  • <190,8"
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    高度
    长度
    宽度
    Min. flow rate per syringe
    Max. flow rate per syringe
    No. of syringes
    Power
    可用库存
    Price
  • MFLA74905-02
    01
    Syringe Pump, Infusion Only, Touchscreen Control 74905-02
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    1,28 pl/min
    88,28 ml/min
    1
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA74905-02
    型号
    74905-02
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    30 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 60 ml
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
  • MFLA74905-04
    02
    Syringe Pump, Infuse / Withdraw Programmable, Touchscreen Control
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    1,28 pl/min
    88,28 ml/min
    1
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA74905-04
    型号
    74905-04
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    30 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 60 ml
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
  • MFLA74905-06
    03
    Dual Syringe Pump, Infusion Only, Touchscreen Control
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    1,28 pl/min
    88,28 ml/min
    2
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA74905-06
    型号
    74905-06
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    30 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 10 ml
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
  • MFLB74905-08
    04
    Touchscreen Syringe Pump; 2-Syringe/Infuse/Withdraw
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    1,28 pl/min
    25,99 ml/min
    2
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB74905-08
    型号
    74905-08
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    30 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 10 ml
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
  • MFLB74905-12
    05
    Dual Syringe Picoliter Pump, touchscreen control
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    0,54 pl/min
    11,7 ml/min
    2
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB74905-12
    型号
    74905-12
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    30 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 10 ml
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
  • MFLB74905-34
    06
    Nanoliter Syringe Pump, touchscreen control
    27,9 cm
    8,9 cm
    25,4 cm
    3,66 pl/min
    3,818 ml/min
    1
    100 - 240 VAC; 50/60 Hz
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB74905-34
    型号
    74905-34
    准确度
    ±0,5%
    Linear force
    11 lbs.
    输出
    USB, ; 15 pin D-sub connector
    可重现性
    ±0,05%
    Syringe size accepted
    0,5 µl - 1000 µl
    Syringe travel rate
    <190,8"
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    UL Listed