L/S® 高性能精密 C-Flex® ULTRA 泵管,适用于 Masterflex® L/S® 泵,Avantor®
Supplier: MASTERFLEX PROPRIETARY
Certificates
About this item
用于您制药和生物工艺应用的所有Masterflex泵时,都具有很长的泵管寿命。
- 既有硅胶的生物兼容性,又有类似于Tygon的耐化学性
- 在所有C-Flex配方中拥有最长的寿命
- 专为蠕动泵设计
用途:要求高性能和长寿命的通用实验室用途。
特点:卓越的抗拉和撕裂强度;良好的生物兼容性;低剥落性、低残留和低透气性;表面平滑。透明。
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLA06434-35
- MFLA06434-36
- 型号:
- 06434-35
- 06434-36
- Length per pack:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 最大压力:
- 2,4 bar (35 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 最小温度:
- –45 °C (–50 °F)
- –45 °C (–50 °F)
- 最高温度:
- 121 °C (250 °F)
- 121 °C (250 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –40 °C (–40 °F)
- –40 °C (–40 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 最大真空度:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)